6-Methyl-2-chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1185-1G PY-1185-5G
COBBPY-1185-1GEA 210 EUR InStock
COBBPY-1185-1G COBBPY-1185-5G
6-Methyl-2-chinolinol
6-Methyl-2-chinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159.1846 g/mol
MDL Number: MFCD08236767
CAS-Nummer: 4053-34-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge