7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CC13210DA CC13210EA
MAYBCC13210DAEA 0 EUR InStock
MAYBCC13210DA MAYBCC13210EA
7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Formel: C₉H₉BrO₂
MDL Number: MFCD00508291
CAS-Nummer: 147644-11-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge