4'-tert-Butyl-2-chloracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011112-5G 011112-25G
FLUO011112-5GEA 134 EUR InStock
FLUO011112-5G FLUO011112-25G
4'-tert-Butyl-2-chloracetophenon
4'-tert-Butyl-2-chloracetophenon
Formel: C₉H₉ClO
MW: 210.71 g/mol
MDL Number: MFCD00171621
CAS-Nummer: 21886-62-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge