2,4,6-Trimethylbenzylchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SB01359.1 SB01359.10 SB01359.50
MAYBSB01359.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01359.1 MAYBSB01359.10 MAYBSB01359.50
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃Cl
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 34…38 °C
MDL Number: MFCD00000901
CAS-Nummer: 1585-16-6
EINECS: 216-440-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge