Methylamin 33% in Ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
534102-250ML 534102-1L
SIAL534102-250MLEA 58.3 EUR InStock
SIAL534102-250ML SIAL534102-1L
Methylamin 33% in Ethanol, Sigma-Aldrich®
Methylamin
Formel: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Siedepunkt: 48
Melting Pt: -92.5
Dichte: 0.7
Flash-Pt: 157
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008104
CAS-Nummer: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06095
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge