1-(3-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OT-0934-5G OT-0934-1G OT-0934-25G
COBBOT-0934-5GEA 127 EUR InStock
COBBOT-0934-5G COBBOT-0934-1G COBBOT-0934-25G
1-(3-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄Br)NHC(S)NH₂
MW: 231.12 g/mol
MDL Number: MFCD00060440
CAS-Nummer: 21327-14-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge