Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Smilo
Lieferant: Honeywell Safety Products
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Smilo
114-4110EA 119 EUR InStock
DALL6246103/43
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Smilo
Robuster Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Rauleder mit antibakteriellem Futter mit 3D-Struktur und antibakterieller Einlegesohle sowie Schnürverschluss.
  • Laufsohle aus Polyurethan mit doppelter Dichte garantiert Stabilität und Stoßabsorption
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Edelstahl
  • Metallfreie, dünne und leichte 200 J Spacium™ Zehenschutzkappe
  • Ausgezeichnete Fußisolierung gegen Hitze (HI) und Kälte (CI)
Für Anwendungen in der Industrie, im Baugewerbe, in der Logistik oder der industriellen Reinigung geeignet.
Farbe: Grau
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2007; S3, HI, CI, SRC
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge