2,3-Difluor-6-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1347-5G AN-1347-25G AN-1347-100G
COBBAN-1347-5GEA 38.5 EUR InStock
COBBAN-1347-5G COBBAN-1347-25G COBBAN-1347-100G
2,3-Difluor-6-nitroanisol
2,3-Difluor-6-nitroanisol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
MDL Number: MFCD03840468
CAS-Nummer: 66684-60-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge