(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011314-1G 011314-5G
FLUO011314-1GEA 29.3 EUR InStock
FLUO011314-1G FLUO011314-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MDL Number: MFCD03419271
CAS-Nummer: 147081-44-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge