(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011313-1G 011313-5G
FLUO011313-1GEA 60.9 EUR InStock
FLUO011313-1G FLUO011313-5G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MDL Number: MFCD01861220
CAS-Nummer: 186550-13-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge