(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7537-25G OS-7537-5G OS-7537-1G
COBBOS-7537-25GEA 125 EUR InStock
COBBOS-7537-25G COBBOS-7537-5G COBBOS-7537-1G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Formel: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.24 g/mol
MDL Number: MFCD04038535
CAS-Nummer: 103057-44-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge