Estradiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E1024-100G E1024-1G E1024-25G
SIALE1024-100GEA 5170 EUR InStock
SIALE1024-100G SIALE1024-1G SIALE1024-25G
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Estradiol
Formel: C₁₈H₂₄O₂
MDL Number: MFCD00003693
CAS-Nummer: 50-28-2
EINECS: 200-023-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge