Ethylarachidonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A9135-100MG A9135-1G
SIALA9135-100MGEA 369 EUR InStock
SIALA9135-100MG SIALA9135-1G
Ethylarachidonat, Sigma-Aldrich®
Ethylarachidonat
Formel: C₂₂H₃₆O₂
MDL Number: MFCD00038340
CAS-Nummer: 1808-26-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge