D(+)-Arabitol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A3381-100G A3381-25G
SIALA3381-100GEA 1080 EUR InStock
SIALA3381-100G SIALA3381-25G
D(+)-Arabitol, Sigma-Aldrich®
D(+)-Arabitol
Formel: C₅H₁₂O₅
MW: 152.15 g/mol
MDL Number: MFCD00004709
CAS-Nummer: 488-82-4
EINECS: 207-686-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge