L(-)-Arabitol 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
225860050 225860250 225861000
ACRO225860050EA 49 EUR InStock
ACRO225860050 ACRO225860250 ACRO225861000
L(-)-Arabitol 99%
L(-)-Arabitol
Formel: C₅H₁₂O₅
MW: 152.15 g/mol
Melting Pt: 99…103 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064290
CAS-Nummer: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -10° to -13° (20 °C, 589 nm) (c=5, 4% borax)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..