(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12927.03 L12927.06
L12927.03EA 58.3 EUR InStock
L12927.03 L12927.06
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidin ≥98%
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidin
Purity: 98% CAS No.: 114636-31-6 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.17 Melting Point: 52-57° Boiling Point: 70-72°/40mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00082748
Formel: C₆H₁₂N₂O
Siedepunkt: 70…72 °C (40 mmHg)
Melting Pt: 52…57 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082748
CAS-Nummer: 114636-31-6
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge