1-(Methylsulfonyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
022119-5G 022119-1G
FLUO022119-5GEA 113 EUR InStock
FLUO022119-5G FLUO022119-1G
1-(Methylsulfonyl)piperazin
1-(Methylsulfonyl)piperazin
Formel: C₅H₁₂N₂O₂S
MW: 164.23 g/mol
MDL Number: MFCD02153225
CAS-Nummer: 55276-43-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge