1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-brombenzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1G-915.500 1G-915.1 1G-915.5 1G-915.10
BIOT1G-915.500EA 0 EUR InStock
BIOT1G-915.500 BIOT1G-915.1 BIOT1G-915.5 BIOT1G-915.10
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-brombenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-brombenzolchlorid
Formel: C₇H₉BrClNO
MDL Number: MFCD01114573
CAS-Nummer: 51572-91-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge