1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4F-958.500 4F-958.1 4F-958.5 4F-958.10
BIOT4F-958.500EA 0 EUR InStock
BIOT4F-958.500 BIOT4F-958.1 BIOT4F-958.5 BIOT4F-958.10
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
Formel: C₉H₁₁ClF₃NO₂
MDL Number: MFCD01114594
CAS-Nummer: 113211-36-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge