β-D-Allose ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A16810.MC A16810.ME
A16810.MCEA 55.4 EUR InStock
A16810.MC A16810.ME
β-D-Allose ≥98%
β-D-Allose
Purity: 98% CAS No.: 2595-97-3 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 143-146° Beilstein Reference: 1724623 Merck Reference: 14,280 MDL No.: MFCD00063268
Formel: C₆H₁₂O₆
Melting Pt: 143…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063268
CAS-Nummer: 7283-09-2
EINECS: 219-994-4
Merck Index: 14,280
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge