5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005981-1G 005981-5G
FLUO005981-1GEA 42.9 EUR InStock
FLUO005981-1G FLUO005981-5G
5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₈N₄
MDL Number: MFCD00020730
CAS-Nummer: 5334-43-0
EINECS: 226-253-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge