3-(4-Chlorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
KM04038DA KM04038EA
MAYBKM04038DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM04038DA MAYBKM04038EA
3-(4-Chlorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin
3-(4-Chlorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin
Formel: C₁₀H₁₀ClN₃
MDL Number: MFCD00084872
CAS-Nummer: 126417-82-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge