5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF400.10 CFF400.25 017423-10G 017423-25G 017423-1G 017423-5G
CHMPCFF400.10EA 532 EUR InStock
CHMPCFF400.10 CHMPCFF400.25 FLUO017423-10G FLUO017423-25G FLUO017423-1G FLUO017423-5G
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173.22 g/mol
MDL Number: MFCD00067874
CAS-Nummer: 10199-50-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge