3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001343-25G 001343-100G
FLUO001343-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001343-25G FLUO001343-100G
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₆H₃Cl₂NaO₄S
MDL Number: MFCD00009798
CAS-Nummer: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge