5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1281. 005558-1G 005558-5G
CHMPCFF1281.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1281. FLUO005558-1G FLUO005558-5G
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
MDL Number: MFCD00075249
CAS-Nummer: 93249-62-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge