3-Cyan-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013064-5G 013064-25G
FLUO013064-5GEA 97.2 EUR InStock
FLUO013064-5G FLUO013064-25G
3-Cyan-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
3-Cyan-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClFNO₂S
MW: 219.62 g/mol
MDL Number: MFCD03093760
CAS-Nummer: 351003-23-1
UN: 3261
ADR: 8 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge