2-Amino-5-(2-chlorphenyl)-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12X-0929.1 12X-0929.10 12X-0929.5 12X-0929.500
BIOT12X-0929.1EA 0 EUR InStock
BIOT12X-0929.1 BIOT12X-0929.10 BIOT12X-0929.5 BIOT12X-0929.500
2-Amino-5-(2-chlorphenyl)-4-thiazolcarbonsäure
2-Amino-5-(2-chlorophenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇ClN₂O₂S
MDL Number: MFCD06200928
CAS-Nummer: 886361-44-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge