5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SEW06066.250 SEW06066.1
CHMPSEW06066.250EA 0 EUR InStock
CHMPSEW06066.250 MAYBSEW06066.1
5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyd
5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyd
Formel: C₁₂H₁₄O₃
MDL Number: MFCD01567135
CAS-Nummer: 84501-28-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge