3-Amino-2-brom-6-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2077-1G HC-2077-5G
COBBHC-2077-1GEA 102 EUR InStock
COBBHC-2077-1G COBBHC-2077-5G
3-Amino-2-brom-6-methoxypyridin
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
MW: 203.0400 g/mol
MDL Number: MFCD05662394
CAS-Nummer: 135795-46-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge