4-Fluorophenylmagnesiumbromid 0.8 mol/l in THF, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
377231000 377238000
377231000.EA 69.1 EUR InStock
377231000. 377238000.
4-Fluorophenylmagnesiumbromid 0.8 mol/l in THF, AcroSeal®
4-Fluorophenylmagnesiumbromid
Formel: C₆H₄BrFMg
Melting Pt: 5 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flash-Pt: –21 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009667
CAS-Nummer: 352-13-6
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy yellow to dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 14 to 17 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge