Ethyldibromfluoracetat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L16491.06 L16491.14
L16491.06EA 60.2 EUR InStock
L16491.06 L16491.14
Ethyldibromfluoracetat ≥97%
Ethyldibromfluoracetat
Purity: 97% CAS No.: 565-53-7 Molecular Formula: Br2C4FH5O2 Formula Weight: 263.89 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4635 Boiling Point: 82°/33mm Beilstein Reference: 1762048 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00042068
Formel: C₄H₅Br₂FO₂
Siedepunkt: 82 °C (33 mmHg)
Dichte: 1,894
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042068
CAS-Nummer: 565-53-7
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge