2-Chlor-4,5-difluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF907. 005519-1G 005519-5G
CHMPCFF907.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF907. FLUO005519-1G FLUO005519-5G
2-Chlor-4,5-difluorbenzolsulfonylchlorid
2-Chlor-4,5-difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
MDL Number: MFCD02091388
CAS-Nummer: 67475-58-5
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge