3-Chlorpropylacetat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B25013.14 B25013.22 B25013.36
B25013.14EA 28.1 EUR InStock
B25013.14 B25013.22 B25013.36
3-Chlorpropylacetat ≥98%
3-Chlorpropylacetat
Purity: 98% CAS No.: 628-09-1 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)3Cl Formula Weight: 136.58 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 70-72°/15mm MDL No.: MFCD00001000
Formel: C₅H₉ClO₂
Siedepunkt: 70…72 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,12
Flash-Pt: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001000
CAS-Nummer: 628-09-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge