2-Amino-5-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7710-5G PY-7710-1G
COBBPY-7710-5GEA 553 EUR InStock
COBBPY-7710-5G COBBPY-7710-1G
2-Amino-5-methoxypyridin
2-Amino-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
MDL Number: MFCD07374873
CAS-Nummer: 10167-97-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge