3-Chlor-2,6-difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8450-1G BB-8450-5G
COBBBB-8450-1GEA 170 EUR InStock
COBBBB-8450-1G COBBBB-8450-5G
3-Chlor-2,6-difluorphenylboronsäure
3-Chlor-2,6-difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BClF₂O₂
MW: 192.3556 g/mol
MDL Number: MFCD04038753
CAS-Nummer: 1031226-45-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge