2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004743-25G 004743-5G
FLUO004743-25GEA 306 EUR InStock
FLUO004743-25G FLUO004743-5G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₃F₃O₂S
MDL Number: MFCD00220929
CAS-Nummer: 175205-76-2
UN: 3261
ADR: 8,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge