3-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
5Y-0701.5 5Y-0701.1 5Y-0701.10 5Y-0701.500
BIOT5Y-0701.5EA 0 EUR InStock
BIOT5Y-0701.5 BIOT5Y-0701.1 BIOT5Y-0701.10 BIOT5Y-0701.500
3-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridin
3-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridine
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD06411622
CAS-Nummer: 663918-44-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge