1-Chlor-4,5-difluor-2-nitrobenzol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13796.POR 013796-1G 013796-5G
CHMPFL13796.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13796.POR FLUO013796-1G FLUO013796-5G
1-Chlor-4,5-difluor-2-nitrobenzol
1-Chlor-4,5-difluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
MW: 193.5354 g/mol
MDL Number: MFCD04973764
CAS-Nummer: 771-76-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge