2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyd ≥97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26982.09 H26982.03
H26982.09EA 234 EUR InStock
H26982.09 H26982.03
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyd ≥97%
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 6937-96-8 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 91-94° MDL No.: MFCD01321089
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.20 g/mol
Melting Pt: 91…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321089
CAS-Nummer: 6937-96-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge