Acetonitril ≥99,9% (durch GC), CHROMASOLV™ LC-MS Ultra getestet für UHPLC-MS, tested for UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
14261-2L 14261-1L
14261-2LEA 367.09 EUR InStock
14261-2L 14261-1L
Acetonitril ≥99,9% (durch GC), CHROMASOLV™ LC-MS Ultra getestet für UHPLC-MS, tested for UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Acetonitril
  • For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
  • Tested for UHPLC-MS suitability
  • Highest solvent purity for low detection limits
  • Extremely low MS baseline noise
Formel: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b965ef40b6e61dd29b33363d25c3df2038fea764&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Explosion Limit 16 %
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 1 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Vapor Density 1.41 (vs air)
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
Aluminium (Al) Max. 20 ppb
Calcium (Ca) Max. 50 ppb
Iron (Fe) Max. 20 ppb
Potassium (K) Max. 50 ppb
Magnesium (Mg) Max. 20 ppb
Sodium (Na) Max. 50 ppb
Lead (Pb) Max. 20 ppb
Transmittance at 191 nm Min. 30 %
Transmittance at 195 nm Min. 85 %
Transmittance at 200 nm Min. 97 %
Transmittance at 215 nm Min. 98 %
Transmittance from 230 nm Min. 99 %
UHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) Max. 5 ppb
UHPLC-MS ESI(-) (Digoxin) Max. 20 ppb
UHPLC Gradient drift 254 nm Max. 3 mAU
UHPLC Gradient peak 254 nm Max. 0.6 mAU
UHPLC Gradient drift 210 nm Max. 8 mAU
UHPLC Gradient peak 210 nm Max. 2 mAU
Suitability for the UHPLC-MS complying
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 0.3 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.3 ppb
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..