Benzophenonimin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR-0525-100G OR-0525-25G
COBBOR-0525-100GEA 137 EUR InStock
COBBOR-0525-100G COBBOR-0525-25G
Benzophenonimin
Benzophenonimin
Formel: C₁₃H₁₁N
MDL Number: MFCD00001760
CAS-Nummer: 1013-88-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge