Organische Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie GPC KF
Lieferant: Resonac
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F6028116 F6028114 F6028111 F6028112
554-2819EA 1822 EUR InStock
554-2819 554-2818 554-2816 554-2817
Organische Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie GPC KF
Chromatographiesäulen
Dabei handelt es sich um organische Lösungsmittel-SEC-Säulen (GPC).
  • Die Menge an Lösungsmittel wird auf ungefähr einen Drittel reduziert
  • Verbesserte Anwendbarkeit von Lösungsmittelersatz
Verkleinerte Säulen für schnelle Analysen: Ungefähr halb so lange Analysenzeit im Vergleich zu Standardsäulen.
Hochleistungsfähige Semimikro-Säulen: Ca. 1,5 Mal bessere Trennungsleistung als Standardsäulen, erzielt höhere Auflösung. Ca. 4 Mal bessere Empfindlichkeit als bei Standardsäulen, unterstützt hochempfindliche Analysen.
* Geschätzter Wert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge