Kapillarsäulen, CP-Sil 8 CB für Amine
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CP7595 CP7596 CP7597 CP7595I5 CP7596I5 CP7598 CP7598I5 CP7599
561-7595EA 854 EUR InStock
561-7595 VARICP7596 VARICP7597 VARICP7595I5 VARICP7596I5 VARICP7598 VARICP7598I5 VARICP7599
Kapillarsäulen, CP-Sil 8 CB für Amine
Chromatographiesäulen
CP-Sil 8 CB für Amine ist eine basendeaktivierte 5% Phenylpolydimethylsiloxan-Säule, die für eine Vielzahl von Aminen verwendet werden kann.
  • Gute Inertheit gegenüber basischen Verbindungen für beste Genauigkeit
  • Garantiert für die Analyse einer breiten Palette von Aminen mit zuverlässigen Ergebnissen
  • Erhältlich in unpolaren und polaren Phasen für einen breiten Anwendungsbereich
Aufgrund einer thermischen Stabilität bis 350 °C analysiert es ein breites Spektrum an Aminen bis C20 sowie Alkanolamine.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge