4-(1-Pyrenyl)buttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
257354-1G 257354-5G
SIAL257354-1GEA 128 EUR InStock
SIAL257354-1G SIAL257354-5G
4-(1-Pyrenyl)buttersäure, Sigma-Aldrich®
4-(1-Pyrenyl)buttersäure
Formel: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288.35 g/mol
MDL Number: MFCD00004141
CAS-Nummer: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge