1-Vinylimidazol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L16174.14 L16174.22
L16174.14EA 24.3 EUR InStock
L16174.14 L16174.22
1-Vinylimidazol ≥99%
1-Vinylimidazol
Purity: 99% CAS No.: 1072-63-5 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.5315 Melting Point: -50° Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 105321 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00005297
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 192…194 °C
Melting Pt: < –50 °C
Dichte: 1,038
Flash-Pt: 84 °C (183 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005297
CAS-Nummer: 1072-63-5
EINECS: 214-012-0
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge