3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1277-5G HI-1277-25G HI-1277-1G
COBBHI-1277-5GEA 76.1 EUR InStock
COBBHI-1277-5G COBBHI-1277-25G COBBHI-1277-1G
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel: C₆H₃BrClN₃
MDL Number: MFCD09027274
CAS-Nummer: 13526-66-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge