6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1235-1G HI-1235-5G
COBBHI-1235-1GEA 21.9 EUR InStock
COBBHI-1235-1G COBBHI-1235-5G
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
MDL Number: MFCD06496200
CAS-Nummer: 6188-23-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge