6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7X-0892.500 7X-0892.1 7X-0892.5 7X-0892.10
BIOT7X-0892.500EA 0 EUR InStock
BIOT7X-0892.500 BIOT7X-0892.1 BIOT7X-0892.5 BIOT7X-0892.10
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅ClN₂
MDL Number: MFCD05663807
CAS-Nummer: 6188-25-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge