6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6080-25G HC-6080-1G HC-6080-5G
COBBHC-6080-25GEA 595 EUR InStock
COBBHC-6080-25G COBBHC-6080-1G COBBHC-6080-5G
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel: C₇H₆Cl₂N₂
MDL Number: MFCD09475876
CAS-Nummer: 957035-24-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge