3-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2143-5G HC-2143-1G
COBBHC-2143-5GEA 1350 EUR InStock
COBBHC-2143-5G COBBHC-2143-1G
3-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin
3-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₇BrN₂
MDL Number: MFCD08056208
CAS-Nummer: 56051-32-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge